物質
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-415)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2411-0250
キャパシティ
250 mL (8 oz)
閉鎖部サイズ
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
常に1回につき1滴ずつ分注することができます。片手で操作できます。漏れを起こしません。つなぎ留め式の注ぎ口付きキャップは、ボトルをしぼっても抜けず漏れもありません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)