Merck
Z243892
Sigma-Aldrich
アルドリッチ® スプラッシュプロテクター
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ロータリーエバポレータートラップ内の発泡液や突沸液の上方への動きを効果的に防止します。ユニークなデザインには、水平方向に対向した穴のある2つのバッフルがあり、これは他の蒸留技術でも使えます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z243892-1EA4061837617683