Merck
Z232912
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 500 mL
別名:
241924602
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
ジョイント
joint neck29/32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Stopper
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 241924602
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)