物質
borosilicate glass 3.3 flask
flat
ジョイント
joint: ST/NS neck45/40
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
without cap
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241934706
フラスコ容量
(500 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.• Tight closure due to standard ground joint• The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier• Fired-on, highly durable white print
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)