Merck
Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212013602
利用可能性
not available in USA and Canada
H
155 mm
キャパシティ
250 mL
フラスコ外径
85 mm
ホースバーブ直径
11 mm , for tube connection
ネック内径
34.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z232661-10EA
Z232661-1EA