Merck
Z232386
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 32 neck thread, red melamine resin
別名:
DURAN pouring ring, ETFE, GL32, high temperature, pouring ring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
red melamine resin
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
パラメーター
-100-180 °C temp. stability
フィッティング
GL 32 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
特徴および利点
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)