物質
blue polypropylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
パラメーター
-40-140 °C temp. stability
フィッティング
GL 32 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
特徴および利点
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z232378-10EA | 4061832798608 |