物質
blue polypropylene (with lip seal)
メーカー/製品名
DURAN® 292391907
Schott
パラメーター
-40-140 °C temp. stability
フィッティング
GL 32 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z232335-10EA | 4061832798578 |