物質
borosilicate glass 3.3
round bottle
特徴
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 805 73
パラメーター
max. pressure (Not for use under pressure)
キャパシティ
5,000 mL
直径× H
182 mm × 330 mm
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面が透明なプラスチック製であるため、瓶の物理的損傷や破損した場合の漏れから保護します。135°Cまでオートクレーブ可能ですが、水で冷却しないでください。キャップは付属しません。
特徴および利点
- Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
- The external polymer coating provides scratch, leak* and splinter* protection (* only applies to bottles 2000 ml and less)
- Highly resistant, long service-life coating
- Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
- UV protection up to approx. 380 nm due to external coating
- Complete with screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic print
- Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)