Merck
Z225002
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
外径
42 mm
全体高
510 mm
表面積
820 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC