Key Documents
Z224413
Sigma-Aldrich
Gilmont® direct reading flowmeter
tube size 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
20121904
NACRES:
NB.51
チューブサイズ
10
メーカー/製品名
Gilmont EW-03232-20
flow rate measuring range
0.002-1.1 mL/min (water, glass float)
0.004-2.3 mL/min (water, SS float)
0.2-90 mL/min (air, glass float)
0.36-160 mL/min (air, SS float)
パラメーター
≤125 psi pressure
L × 外径
8 in. × 1 in.
ブッシングNPTM
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液体や気体の流量を正確にモニタリングすることができます。透明なPC製安全シールドにより高温高圧でもご使用いただけます。PTFE製の本体、ホウケイ酸ガラス管、Viton® O-リング、およびフロート(ガラス、316 SS、またはルビー)に流体が接触します。NPTオスの端のブッシングはPPで、フレキシブルホースを受けるPTFEの差し込み付きです。高純度の用途には、流体がブッシングに接触するのを防ぐため、PTFEカップリングアダプターをご注文ください。
精度は、読みの±5%または目盛の長さの±2 mmです(目盛 = 100 区分)。較正曲線を使用せずに空気と水の測定値が直接得られます。他の流体の場合やガラス以外のフロートの場合、目盛の読みを変換するための「R因子」のチャートと式が付属しています。内径3/8インチの管をセットできます(サイズ14および15では、内径5/8インチの管をセットできます)。
:流量は標準温度と圧力(20°C、14.7 psi)における値です。
法的情報
Gilmont is a registered trademark of Gilmont Instruments, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)