Merck
Z220337
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ラベル
J
K
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
熱可塑性のスクリュー式キャップ、Vitonの Oリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)