Key Documents
Z217514
Flexible stirrer shaft coupling
for motor shaft O.D. 1/4 in., for glass shaft O.D. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)