Merck
Z214396
Ace-Thred 温度計/チュービングアダプター
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ラベル
D
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 526317
スレッド内径
7.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FETFE® O-リング付きのネジ式のナイロンブッシング。
法的情報
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)