Merck
Z212482
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple T, single-element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
メーカー/製品名
J-Kem
L
10 ft
3.05 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.