サイズ
S
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
3M 5000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組み立て済みの使い捨て呼吸器。薄型設計により、快適性が向上し、視界の干渉が少なくなります。承認対象:TWAが0.05 mg/m3または2 mppcf以上の有機蒸気/酸性ガスおよびダスト/ミスト。
NIOSH承認済。
保護係数:最大10 × PEL
NIOSH承認済。
保護係数:最大10 × PEL
法的情報
3M is a trademark of 3M Company