Key Documents
Z191566
Sigma-Aldrich
Aldrich® hose clamp kits
115 pieces in assorted sizes from 11/32 to 15/8 in. o.d.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
詳細
腐食しない軽量のナイロンクランプで、CHEM-FLEXや標準的な実験用のチューブを、ガラス器具、ホースフィッティング、トランスファーニードルに固定します。クランプのあごをプライヤーで押し合わせてホースとフィッティングを効果的に閉めます。あごの側圧が開放します。使用可能な温度範囲は-25~225°F(-32~107°C)、圧力は150 psi(1.03MPa)までです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)