Merck
Z189936
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support stand
Holds 28 x pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.01
特徴
Holds 28 x pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18955-0000
D× H
7 in. × 7 in.
詳細
  • Scienceware® pipette support stand is made of polypropylene.
  • Ideal for safe and convenient storage of up to 28 pipettes.
  • Features a two-section top plate to hold 10 x 14 mm and 18 x 10 mm pipettes.
  • The 4mm holes in the lower plate protect the tip of the pipettes when orderly placed in the stand.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z189936-1EA4061832257594