Merck
Z162078
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support/rest
polystyrene, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
特徴
16 small or 7 large pipettes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18940-0000
L × W × H
280 mm × 215 mm × 38 mm
詳細
Includes an off-center support for short pipettes, syringes, etc.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z162078-1EA4061832256955