Merck
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
別名:
laboratory spatula, laboratory spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H36729-0030
L
30 cm
スプーン端サイズ
2.0 mL , small
8.0 mL , large
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)