Merck
Z174211
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 180°
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
パラメーター
230-490 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネジ式45/50ジョイント48 mm(外径)×420 mm(長さ)、13 mm(外径)ホースバーブ凝縮液を取り除きやすいように構成されています。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z203807-1EA4061832964577
Z174211-1EA4061832964546