Merck
Z173177
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type adapter
Straight with PTFE stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱可塑性のスクリュー式キャップ、VitonのOリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)