メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
200 mL
200 mL
ディスク直径
50 mm
ポアサイズ
25-50 μm
詳細
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity. Useful for low-temperature filtrations. 45/50F top joint, 24/40M bottom joint. Includes 45/50M to 24/40F reducing adapter for top joint.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)