物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
2 in.
特徴
needle bevel tip
メーカー/製品名
VICI 160025
キャパシティ
100 μL
ニードル長
2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General-purpose GC syringe.
特徴および利点
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
法的情報
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)