Merck
Z169056
Micrometer
Imperial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
特徴
subdivision 0.001 in.
包装
pack of 1 ea
測定範囲
0-1 in.
0-25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z169056-1EA4061833299043