Key Documents
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
特徴
graduations
H × 外径
134 mm × 121 mm
キャパシティ
1,000 mL
重量
32 oz
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard-weight, spun SS, with handle.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)