Key Documents
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
特徴
graduations: no
H × 外径
181 mm × 124 mm
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)