Merck
Z150398
Sigma-Aldrich
Aldrich®浅型デュワーフラスコ
capacity 150 mL, hemispherical, depth 4 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
Joints neck (40)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 100 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径
8 cm
キャパシティ
150 mL
Depth
4 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マグネティックスタ-ラ-での攪拌を必要とする低温反応用です。半球状または円筒形(セミフラット底)で、浅型のデザイン です。保護用の外部アルミニウム枠の付いたホウケイ酸ガラス製です。
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
アプリケーション
Aldrich® low form dewar flask has been used for liquid nitrogen baths during vape pyrolysis trapping experiments.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(12), 6349-6355 (2020-03-12)
A combined analytical, theoretical, and experimental study has shown that the vaping of vitamin E acetate has the potential to produce exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the upsurge in pulmonary injuries associated with using