Merck
Z148008
Sigma-Aldrich
保存用ボトル、セプタムインレット付き
capacity 125 mL, PTFE stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
ジョイント
joint ST/NS24/40 threaded
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)