Merck
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
フラスコ容量
5,000 mL
ヘッド容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
24/40ジョイントスティルヘッド、ラシヒリング付きカラム、フリードリッヒ冷却器、一口丸底フラスコ、栓、窒素インレットアダプターから構成されます。Paul F. Hudrlikがデザインしました。連続蒸留に使用できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)