Key Documents
Z147311
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
物質
brass
インレットおよびアウトレットNPTM×NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)