Merck
Z135674
Sigma-Aldrich
Polypropylene-coated support stand
With end rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
ベースサイズ
8 in. × 12 in.
ロッド直径
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)