Merck
Z114111
Sigma-Aldrich
Septa for 20 mm crimp seals
tan PTFE/silicone septa, size × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.130 in. × 0.005 in., for use with tear-off seals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
tan PTFE/silicone septa
サイズ×総厚× PTFE厚
20 mm × 0.130 in. × 0.005 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)