Key Documents
Z106186
Wheaton connector
13-425 to 20-400
別名:
125480
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリースを使わず、外ネジ式ガラスコンポーネント間をネジで不活性接続します。接液部はすべてPTFEです。5 μm未満の動的真空が達成されます。180°Cまでで使用できます。
特徴および利点
• Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps• Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal• Inert contact surface• Easy to assemble• Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere• Available with white polypropylene or black phenolic caps• Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C• Autoclavable
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)