Merck
Z103284
Sigma-Aldrich
保存用ボトル、ジョイントなし
capacity 125 mL, PTFE stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
125 mL
栓サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)