Merck
Y906778
Sigma-Aldrich
stainless steel diaphragm, for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
物質
stainless steel diaphragm
品質水準
パラメーター
2640 psi max. pressure
L
4.62 in.
重量
586 g
フィッティング
for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)