Merck
WHAUN113EORG
Whatman® UniPrep® syringeless filters
PTFE membrane, pore size 0.2 μm
別名:
Z671304
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
詳細
suggested use: Aggressive chemicals
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
graduations: no
holdup volume 50 mL
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman Article No. 28421649 (US reference)
Whatman UN113EORG
フィルタの容量
1-5 mL
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 統合保存バイアルにより、時間が節約でき、実験室の廃棄物が最小限に抑えられます。
  • 内蔵プレフィルターにより、困難なサンプルでも迅速に簡単に調製できます。
UniPrep syringless filterは、実験サンプルのろ過と保存のための、組み立て済みろ過用品です。これらの製品は素早く使いやすく、プランジャー、フィルター、バイアルが一組になっています。
プレフィルターとメンブレンをプランジャーの先端に組み込んだデザインです。テストチューブに入れた液体を介してフィルタープランジャーを押すと、陽圧により、ろ液がフィルターランジャーのレザバーまで押し上げられます。
特徴および利点
  • Integral storage vial saves time and minimizes laboratory waste.
  • Built-in glass fiber prefilter means even difficult samples are quick and easy to prepare.
  • Choice of membranes for wide sample compatibility.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)