物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Whatman 9915-2502
直径
25 mm
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
適合性
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters are available with a PES membrane and a polypropylene overmold housing.
- Chemically resistant PES membrane provides durability, high-temperature resistance, and low protein absorption.
- Ideally suited for filtering serum, plasma, and tissue culture solutions.
- Laser-etched printing on the filter facilitates easy identification.
- Recyclable after use with space-saving packaging.
特徴および利点
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)