物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 9912-2504
パラメーター
67.5 psi pressure
直径
25 mm
フィルタ面積
0.65 cm2
サイズ
24.5 × 29.2 mm
重量
1.53 kg
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
適合性
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
WHA99122504 | 4061834028703 |