Merck
WHA99092502
Whatman® UNIFLO® 25 シリンジフィルター
PVDF membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
別名:
Filter unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 9909-2502
パラメーター
67.5 psi pressure
直径
25 mm
フィルタ面積
0.65 cm2
サイズ
24.5 × 29.2 mm
重量
1.53 kg
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
適合性
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters with low protein binding membrane (PVDF) are ideal for filtering aqueous and/or organic based samples.
特徴および利点
  • Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are hydrophilic with low water breakthrough values
  • This membrane is chemically resistant to all common high-performance liquid chromatography (HPLC) solvents
  • The laser etched printing on the filter ensures easy identification
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 μm, 0.22 μm or 0.45 μm pore sizes
  • Bench top space saving packaging
  • Recyclable after use
  • Sterile versions available as well
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
WHA990925024061826070314