Key Documents
WHA9891-128
Whatman®定量ろ紙、グレード 6
Pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
特徴
Pyramid
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Whatman 9891-128
パラメーター
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
H
(12.5 cm)
厚さ
180 μm
≤0.06%
ポアサイズ
3 μm (Particle retention)
坪量
100 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyramid (square) folded filter paper is easy to use and saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
特徴および利点
  • Easily fits into conical funnels.
  • Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
  • Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)