Key Documents
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z762490, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
circles
white cellulose
特徴
Grade 2W
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 9748-9930
直径
90 mm (3.5 in.)
ポアサイズ
50 μm
坪量
97
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)