Merck
WHA77041001
Whatman® マイクロプレートカバー
Clear polystyrene universal lid
別名:
Z746932, マルチウェルプレートカバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7704-1001
Whatman Article No. 28420899 (US reference)
詳細
フタはダストカバーとして使用するのに適し、ラボでプレートを移動する場合、液がはねたりコンタミネーションを起こすのを防ぎます。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)