Merck
WHA69002502
Whatman® GD/Xシリンジフィルター
PVDF membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
別名:
Whatmanフィルター, Z286958, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
特徴
glass fiber prefilter
包装
pk of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 6900-2502
Whatman Article No. 28420552 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sterile syringe filters with PVDF membrane and prefilter designed to support filtration of viscous, hard-to-filter samples with high solids content. The Whatman GD/X sterile, Polyvinylidene Difluoride (PVDF) membrane syringe filters are designed to enable the filtration of viscous, hard-to-filter samples greater than 10 mL. Each unit contains a prefiltration stack of Whatman multigrade glass microfiber (GMF) and Glass fiber (GF/F) filters. The combination of this pre-filtration stack and filter housing design enables you to filter highly particular loaded samples. Cytiva′s GD/X sterile syringe filter is suitable for preparing viscous, dense, or otherwise hard-to-filter samples prior to a variety of analytical methods.
特徴および利点
  • Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
  • Female luer lock for leak-free connections
  • High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
  • Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
適合性
ろ過環境サンプルと食品分析サンプルに適しています。粒子を含むサンプルの調製に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)