Merck
WHA68781304
Whatman® GD/Xシリンジフィルター
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
別名:
Whatmanフィルター, Z277320, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm
直径:
13 mm
容量:
≤10 mL
無菌性:
non-sterile
物質:
polypropylene housing
polypropylene membrane
包装:
pk of 150 ea
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
特徴
glass fiber prefilter
包装
pk of 150 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 6878-1304
Whatman Article No. 28420520 (US reference)
直径
13 mm
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
ろ過環境サンプルと食品分析サンプルに適しています。粒子を含むサンプルの調製に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)