Merck
WHA68722502
Whatman® GD/Xシリンジフィルター
PVDF membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
別名:
Whatmanフィルター, Z277371, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
glass fiber prefilter
包装
pk of 150 ea
メーカー/製品名
Whatman 6872-2502
Whatman Article No. 28420501 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Non-sterile syringe filters with a Polyvinylidene Difluoride (PVDF) membrane, suitable for most HPLC sample prep applications. Whatman GD/X Syringe Filters are high-viscosity filters that incorporate a prefilter to enable filtration of viscous, dense or otherwise hard-to-filter material with high solids content as in environmental and food analysis samples. The prefilter contains a high-efficiency borosilicate glass filtration stack that will retain fine particles down to 0.7 μm, allowing difficult sample filtration with less hand force. It reduces the need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters. The filters can be autoclaved.
特徴および利点
  • Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
  • Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
  • Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
  • Cellulose acetate for biological solutions
  • Borosilicate glass microfiber
適合性
ろ過環境サンプルと食品分析サンプルに適しています。粒子を含むサンプルの調製に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)