Merck
WHA68099233
Whatman® Anotop® IC および LC シリンジフィルター
Anotop 10 IC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing
別名:
Whatmanフィルター, Z759724, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 6809-9233
Whatman Article No. 28420423 (US reference)
直径
10 mm
容量
20 μL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman Anotop ICおよびLCシリンジフィルターは、特にサンプル調製用に設計され、サンプルはその後イオンクロマトグラフィーやHPLCで分析されます。これらの器具により、イオンクロマトグラフィー検査では、確実に陰イオン溶出をきわめて低レベルに抑えます。
特長と利点
  • 直径10 mmのシリンジフィルター
  • 直径25 mmのシリンジフィルター
  • ICの各バッチについては証明済み
  • 分析結果の一貫性が強化
  • カラムの寿命が延長
  • 低レベルの陰イオン溶出であることが証明、保証されており、分析結果が向上
用途:イオンクロマトグラフィー用のサンプル調製、HPLC用のサンプル調製
特徴および利点
  • Each batch is certified for low levels of anion leaching in ion chromatography (IC) filtration
  • Filters large particulates, extending column life and increasing peak resolution
  • Narrow pore size distribution and capillary pore structure for consistent results from a syringe filter
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)