Merck
WHA68094112
Whatman® Anotop® 25 Plus シリンジフィルター
pore size 0.1 μm, glass microfiber prefilter, sterile
別名:
Whatmanフィルター, Z747890, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
alumina based membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
特徴
glass microfiber prefilter
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 6809-4112
Whatman Article No. 28420409 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.1 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Filtration of tissue culture media
  • Clean-up of difficult samples
  • Filtration of colloidal material
  • Removal of mycoplasma
  • HPLC sample preparation
  • Biological sample preparation
特徴および利点
  • Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
  • Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
  • Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
適合性
Suitable for filtration of aqueous or organic solutions.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)