物質
glass microfiber membrane (graded density)
membrane (GD1 membrane)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 6783-2510
Whatman Article No. 28420295 (US reference)
直径
25 mm
ろ過面積
4.2 cm2
容量
≤100 mL
ポアサイズ
1 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman®Puradiscシリンジフィルター
高品質で経済的。最大100 mLの試料を迅速かつ効果的にろ過するのに最適です。
顔料を含まないポリプロピレン製、または標準入口(めす型ルアーロック)と出口(おす型ルアー)を接続した(その他の指定がない限り)ポリカーボネート製です。オプションには、重要な用途のための医療グレードの滅菌済みブリスターパック、試料をマイクロバイアルに正確に分注できるようにしてエアーロックを防ぐ専用のチューブチップ出口などがあります。
特長と利点:
Puradisc 25シリンジフィルター
特長:
用途:
高品質で経済的。最大100 mLの試料を迅速かつ効果的にろ過するのに最適です。
顔料を含まないポリプロピレン製、または標準入口(めす型ルアーロック)と出口(おす型ルアー)を接続した(その他の指定がない限り)ポリカーボネート製です。オプションには、重要な用途のための医療グレードの滅菌済みブリスターパック、試料をマイクロバイアルに正確に分注できるようにしてエアーロックを防ぐ専用のチューブチップ出口などがあります。
特長と利点:
- 顔料を含まないポリプロピレン製 (Puradisc 30およびAqua 30はポリカーボネート製)
- 標準的な入口-出口ルアーコネクター
- 医療グレードの滅菌済みブリスターパック(オプション)
- マイクロバイアルに正確に分注するためのチューブチップ形式(オプション)
- 膜またはガラスマイクロファイバーフィルター媒体を選択可能
- 試料の損失を最小限に抑えるフィルターサイズ(4 mm、13 mm、または30 mm)を選択可能
- 重要な用途のための滅菌済みオプション
- さまざまな膜
Puradisc 25シリンジフィルター
特長:
- 直径25 mmのシリンジフィルター
- 100 mLまでのサンプル容量
- 滞留量が少ないため、最大限のサンプルが回収されます
- ガラス製マイクロファイバーのオプションも利用可能
用途:
- HPLC水溶性サンプル調製
- 生体試料調製
- バッファー溶液
- 塩溶液
- 組織培養培地
- 洗浄溶液
- 滅菌単離
アプリケーション
- HPLC水溶性サンプル調製
- 生体試料調製
- バッファー溶液
- 塩溶液
- 組織培養培地
- 洗浄溶液
- 滅菌単離
適合性
生物サンプルとHPLCサンプルのろ過に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva