Merck
WHA67285100
Whatman® Polydisc HD ヘビーデューティーインラインフィルター
pore size 10 μm
別名:
Whatmanフィルター, Z744409
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Whatman 6728-5100
Whatman Article No. 28420237 (US reference)
ポアサイズ
10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特長として濾過速度がきわめて速く、1 Lの水溶液や溶媒サンプルの大量濾過に最適です。Polydisc HD(ヘビーデューティー用)には、5.0 μmと10.0 μmの保持能を揃えています。
特長と利点
  • フィルター全体がポリプロピレン製で、水溶液や溶媒サンプル用
  • 広範な溶媒に適合
用途:大量のサンプル調製
特徴および利点
  • In-line, hose-connected filter with up to 1000 mL capacity
  • High flow filter with durable all-polypropylene construction
  • Broad aqueous and solvent compatibility
  • 99% liquid retention rating
  • Available in 5 and 10 µm pore size
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)